Print…
2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-one ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2397-1G D2397-5G
TCIAD2397-1GEA 69 EUR
TCIAD2397-1G TCIAD2397-5G
2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-one ≥97.0% (por GC)
2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-one
Fórmula: C₆H₁₀O₃
Peso Molecular: 130.14 g/mol
Ponto de ebulição: 67°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00671514
Número CAS: 74181-34-3
UN: 1993
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %