Print…
Dicyclohexylmethane-4,4'-diisocyanate (mixture of isomers) ≥90.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4,4'-Methylenebis(cyclohexyl Isocyanate)
D2380-25G D2380-500G D2380-100G
TCIAD2380-25GEA 16 EUR
TCIAD2380-25G TCIAD2380-500G TCIAD2380-100G
Dicyclohexylmethane-4,4'-diisocyanate (mixture of isomers) ≥90.0% (por GC)
Dicyclohexylmethane-4,4'-diisocyanate (mixture of isomers)
Fórmula: C₁₅H₂₂N₂O₂
Peso Molecular: 262.35 g/mol
Ponto de ebulição: 168°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00015405
Número CAS: 5124-30-1
EINECS: 225-863-2
UN: 2206
ADR: 6.1 II
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 % (total of isomer)