Print…
5,5-Dimethyl-1-pyrroline N-Oxide ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: DMPO, 5,5-Dimethyl-1-pyrroline N-oxide
D2362-1G D2362-5G
TCIAD2362-1GEA 78 EUR
TCIAD2362-1G TCIAD2362-5G
5,5-Dimethyl-1-pyrroline N-Oxide ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
5,5-Dimethyl-1-pyrroline-N-oxide
Fórmula: C₆H₁₁NO
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00005279
Número CAS: 3317-61-1
EINECS: 222-011-1
Merck Index: 14,03393
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %