Print…
Dodecanedioic dihydrazide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Dodecanedioic Dihydrazide, Dodecanediohydrazide
D2342-25G D2342-500G
TCIAD2342-25GEA 32 EUR
TCIAD2342-25G TCIAD2342-500G
Dodecanedioic dihydrazide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Dodecanedioic dihydrazide
Fórmula: C₁₂H₂₆N₄O₂
Número MDL : MFCD00043619
Número CAS: 4080-98-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
Melting point 186.0 to 191.0 deg-C