Print…
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D2334-25G D2334-5G
TCIAD2334-25GEA 135 EUR
TCIAD2334-25G TCIAD2334-5G
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane ≥97.0% (por GC)
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
Fórmula: C₄H₁₂Cl₂OSi₂
Ponto de ebulição: 138°C
Ponto de Inflamação: 43°C
Número MDL : MFCD00018088
Número CAS: 2401-73-2
EINECS: 219-278-1
UN: 2986
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %