Print…
2,4-Dimethoxypyrimidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
D2327-25G D2327-5G
TCIAD2327-25GEA 111 EUR
TCIAD2327-25G TCIAD2327-5G
2,4-Dimethoxypyrimidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,4-Dimethoxypyrimidine
Fórmula: C₆H₈N₂O₂
Ponto de ebulição: 205°C
Ponto de Inflamação: 92°C
Número MDL : MFCD00056028
Número CAS: 3551-55-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e4e60babb901d30fb7208eb3b27f1625797e351&vid=6e4e60babb901d30fb7208eb3b27f1625797e351&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %