Print…
3,3'-Dihydroxybenzidine ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4,4'-Diamino-3,3'-dihydroxybiphenyl, 3,3'-Dihydroxy-4,4'-diaminobiphenyl, 4,4'-Diamino-[1,1'-biphenyl]-3,3'-diol, Benzidine-3,3'-diol
D2312-25G D2312-5G
TCIAD2312-25GEA 254 EUR
TCIAD2312-25G TCIAD2312-5G
3,3'-Dihydroxybenzidine ≥99.0% (por análise titulométrica)
3,3'-Dihydroxybenzidine
Fórmula: C₁₂H₁₂N₂O₂
Peso Molecular: 216.24 g/mol
Número MDL : MFCD00039149
Número CAS: 2373-98-0
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in N,N-DMF almost transparency