Print…
2,5-Dibromohexane mistura de diasteroisômeros ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2298-25G D2298-5G
TCIAD2298-25GEA 156 EUR
TCIAD2298-25G TCIAD2298-5G
2,5-Dibromohexane mistura de diasteroisômeros ≥98.0% (por GC)
2,5-Dibromohexane
Fórmula: H₃CBrCH(CH₂)₂BrCHCH₃
Número MDL : MFCD00039177
Número CAS: 24774-58-1
EINECS: 246-457-1
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of diastereoisomers)