Print…
trans-2,3-Dichloro-1,4-dioxane ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: trans-2,3-Dichloro-1,4-diethylene Dioxide
D2279-25G D2279-5G
TCIAD2279-25GEA 162 EUR
TCIAD2279-25G TCIAD2279-5G
trans-2,3-Dichloro-1,4-dioxane ≥96.0% (por GC)
trans-2,3-Dichloro-1,4-dioxane
Fórmula: C₄H₆Cl₂O₂
Ponto de ebulição: 82°C
Número MDL : MFCD00191421
Número CAS: 3883-43-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %