Print…
4-Dimethylamino-4'-nitrobiphenyl ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2263-1G D2263-5G D2263-200MG
TCIAD2263-1GEA 352 EUR
TCIAD2263-1G TCIAD2263-5G TCIAD2263-200MG
4-Dimethylamino-4'-nitrobiphenyl ≥98.0% (por HPLC)
4-Dimethylamino-4'-nitrobiphenyl
Fórmula: C₁₄H₁₄N₂O₂
Número MDL : MFCD00191632
Número CAS: 2143-87-5
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 243.0 to 249.0 deg-C