Print…
Diphenyliodonium perchlorate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2243-1G D2243-5G
TCIAD2243-1GEA 124 EUR
TCIAD2243-1G TCIAD2243-5G
Diphenyliodonium perchlorate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Diphenyliodonium perchlorate
Fórmula: C₁₂H₁₀ClIO₄
Número MDL : MFCD00191355
Número CAS: 75007-13-5
UN: 1479
ADR: 5.1,III
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Melting point 175.0 to 177.0 deg-C