Print…
(-)-1,4-Di-O-benzyl-L-threitol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (-)-(2S,3S)-1,4-Bis(benzyloxy)-2,3-butanediol
D2240-1G D2240-5G
TCIAD2240-1GEA 105 EUR
TCIAD2240-1G TCIAD2240-5G
(-)-1,4-Di-O-benzyl-L-threitol ≥98.0% (por GC)
(-)-1,4-Di-O-benzyl-L-threitol
Fórmula: C₁₈H₂₂O₄
Número MDL : MFCD00077723
Número CAS: 17401-06-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Melting point 56.0 to 59.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -6.0 to -6.5 deg (C=5, CHCl3)