Print…
2,4-Diamino-6-dimethylamino-1,3,5-triazine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2236-5G D2236-1G
TCIAD2236-5GEA 221 EUR
TCIAD2236-5G TCIAD2236-1G
2,4-Diamino-6-dimethylamino-1,3,5-triazine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2,4-Diamino-6-dimethylamino-1,3,5-triazine
Fórmula: C₅H₁₀N₆
Número MDL : MFCD00191338
Número CAS: 1985-46-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Acetic acid almost transparency