Print…
Bis(2-pyridylmethyl)amine ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: alpha,alpha'-Iminodi(2-picoline), Bis(pyridin-2-ylmethyl)amine, 2,2'-Dipicolylamine
D2228-25G D2228-5G
TCIAD2228-25GEA 222 EUR
TCIAD2228-25G TCIAD2228-5G
Bis(2-pyridylmethyl)amine ≥98.0% (por análise titulométrica)
Bis(2-pyridylmethyl)amine
Fórmula: C₁₂H₁₃N₃
Peso Molecular: 199.26 g/mol
Ponto de ebulição: 144°C
Número MDL : MFCD00129044
Número CAS: 1539-42-0
EINECS: 216-266-8
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %