Print…
meso-2,3-Diphenylsuccinic acid
Fornecedor: TCI
Sinônimos: meso-2,3-Diphenylbutanedioic Acid
D2209-1G D2209-5G
TCIAD2209-1GEA 88 EUR
TCIAD2209-1G TCIAD2209-5G
meso-2,3-Diphenylsuccinic acid
meso-2,3-Diphenylsuccinic acid
Fórmula: C₁₆H₁₄O₄
Peso Molecular: 270.28 g/mol
Número MDL : MFCD00198082
Número CAS: 1225-13-4
EINECS: 214-953-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %