Print…
1,4-Dichloro-2-butanol ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2194-10G D2194-25G D2194-5G
TCIAD2194-10GEA 258 EUR
TCIAD2194-10G TCIAD2194-25G TCIAD2194-5G
1,4-Dichloro-2-butanol ≥97.0% (por GC)
1,4-Dichloro-2-butanol
Fórmula: C₄H₈Cl₂O
Número MDL : MFCD00191343
Número CAS: 2419-74-1
EINECS: 219-339-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eca9ced0af08778e4389b47e2f210af4a31cf41b&vid=eca9ced0af08778e4389b47e2f210af4a31cf41b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %