Print…
(3S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: (S)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine, (S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
D2193-1G D2193-5G
TCIAD2193-1GEA 102 EUR
TCIAD2193-1G TCIAD2193-5G
(3S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine ≥98.0% (por GC)
(3S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
Fórmula: C₆H₁₄N₂
Ponto de ebulição: 164°C
Ponto de Inflamação: 51°C
Número MDL : MFCD00191348
Número CAS: 132883-44-4
UN: 2734
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -13.0 to -16.0 deg (C=10, EtOH)