Print…
4-(2,5-Dioxotetrahydrofuran-3-yl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1,2-dicarboxylic anhydride ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2192-25G D2192-5G
TCIAD2192-25GEA 173 EUR
TCIAD2192-25G TCIAD2192-5G
4-(2,5-Dioxotetrahydrofuran-3-yl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1,2-dicarboxylic anhydride ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
4-(2,5-Dioxotetrahydrofuran-3-yl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1,2-dicarboxylic anhydride
Fórmula: C₁₆H₁₂O₆
Número MDL : MFCD00030105
Número CAS: 13912-65-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Methanolysis Method) min. 97.0 %
Melting point 202.0 to 206.0 deg-C