Print…
cis-13-Docosenol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
D2174-1G D2174-5G
TCIAD2174-1GEA 48 EUR
TCIAD2174-1G TCIAD2174-5G
cis-13-Docosenol ≥98.0% (por GC)
cis-13-Docosenol
Fórmula: C₂₂H₄₄O
Ponto de ebulição: 225°C
Número MDL : MFCD00055936
Número CAS: 629-98-1
EINECS: 211-122-0
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 31.0 to 34.0 deg-C