Print…
Ethyl diacetoacetate ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Diacetoacetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Acetyl-3-oxobutyrate, Ethyl 2-acetyl-3-oxobutanoate
D2170-25G D2170-5G
TCIAD2170-25GEA 75 EUR
TCIAD2170-25G TCIAD2170-5G
Ethyl diacetoacetate ≥96.0% (por GC)
Ethyl diacetoacetate
Fórmula: C₈H₁₂O₄
Ponto de ebulição: 103°C
Ponto de Inflamação: 85°C
Número MDL : MFCD00009864
Número CAS: 603-69-0
EINECS: 210-053-3
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %