Print…
2-(4-Diethylamino-2-hydroxybenzoyl)benzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Hydroxy-4-diethylamino-2'-hydroxycarbonylbenzophenone, 2-(4-(Diethylamino)-2-hydroxybenzoyl)benzoic acid
D2140-25G D2140-500G D2140-100G
TCIAD2140-25GEA 30 EUR
TCIAD2140-25G TCIAD2140-500G TCIAD2140-100G
2-(4-Diethylamino-2-hydroxybenzoyl)benzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-(4-Diethylamino-2-hydroxybenzoyl)benzoic acid
Fórmula: C₁₈H₁₉NO₄
Ponto de Fusão: 180°C
Número MDL : MFCD00134669
Número CAS: 5809-23-4
EINECS: 227-370-8
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %