Print…
4,4'-Oxybis(benzoic acid) ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4,4′-Oxybis(benzoic acid)
D2115-25G D2115-100G
TCIAD2115-25GEA 26 EUR
TCIAD2115-25G TCIAD2115-100G
4,4'-Oxybis(benzoic acid) ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4,4'-Oxybis(benzoic acid)
Fórmula: C₁₄H₁₀O₅
Peso Molecular: 258.23 g/mol
Número MDL : MFCD00013988
Número CAS: 2215-89-6
EINECS: 218-683-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH almost transparency