Print…
Ethyl iodoacetate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
242934-5G 242934-25G
SIAL242934-5GEA 40.1 EUR
SIAL242934-5G SIAL242934-25G
Ethyl iodoacetate, Sigma-Aldrich®
Ethyl iodoacetate
Fórmula: C₄H₇IO₂
Ponto de ebulição: 179 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,81 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00001081
Número CAS: 623-48-3
EINECS: 210-796-3
UN: 2927
ADR: 6.1,II