Ethyl-2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropane-1-carboxylate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
Ethyl Chrysanthemate, 2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropane-1-carboxylic Acid Ethyl Ester, Chrysanthemylmonocarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl Chrysanthemumate
D2112-25G
D2112-100G
TCIAD2112-25GEA
32
EUR
TCIAD2112-25G
TCIAD2112-100G
Ethyl-2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropane-1-carboxylate ≥95.0% (por GC)
Ethyl-2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropane-1-carboxylate
Fórmula:
C₁₂H₂₀O₂ Peso Molecular: 196.29 g/mol Ponto de Inflamação: 84°C |
Número MDL :
MFCD00001304 Número CAS: 97-41-6 EINECS: 202-579-7 |
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % (total of isomers) |