Print…
1,2-Diamino-2-methylpropane ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
D2102-25ML D2102-5ML
TCIAD2102-25MLEA 418 EUR
TCIAD2102-25ML TCIAD2102-5ML
1,2-Diamino-2-methylpropane ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
1,2-Diamino-2-methylpropane
Fórmula: C₄H₁₂N₂
Ponto de ebulição: 52°C
Ponto de Inflamação: 23°C
Número MDL : MFCD00008054
Número CAS: 811-93-8
EINECS: 212-374-4
UN: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28506c2797a65eddbe7e1860ff584807ef3152cc&vid=28506c2797a65eddbe7e1860ff584807ef3152cc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %