Print…
Bis(2-ethylhexyl)dodecanedioate ≥94.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Dioctyl Dodecanedioate, Dodecanedioic Acid Di(2-ethylhexyl) Ester, Di(2-ethylhexyl) Dodecanedioate, Bis(2-ethylhexyl) dodecanedioate, Dodecanedioic Acid Dioctyl Ester
D2092-25ML D2092-500ML
TCIAD2092-25MLEA 16 EUR
TCIAD2092-25ML TCIAD2092-500ML
Bis(2-ethylhexyl)dodecanedioate ≥94.0% (por GC)
Bis(2-ethylhexyl)dodecanedioate
Fórmula: C₂₈H₅₄O₄
Peso Molecular: 454.74 g/mol
Ponto de ebulição: 267°C
Ponto de Inflamação: 230°C
Número MDL : MFCD00144216
Número CAS: 19074-24-9
EINECS: 242-798-5
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %