Print…
1,3-Diiminoisoindoline ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Isoindoline-1,3-diimine
D2079-25G D2079-5G
TCIAD2079-25GEA 92 EUR
TCIAD2079-25G TCIAD2079-5G
1,3-Diiminoisoindoline ≥98.0% (por análise titulométrica)
1,3-Diiminoisoindoline
Fórmula: C₈H₇N₃
Peso Molecular: 145.17 g/mol
Número MDL : MFCD00010062
Número CAS: 57500-34-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency