Print…
trans-N-(6,6-Dimethyl-2-hepten-4-ynyl)-N-methyl-1-naphthylmethylamine hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Terbinafine Hydrochloride, Terbinafine HCl, (E)-N,6,6-Trimethyl-N-(naphthalen-1-ylmethyl)hept-2-en-4-yn-1-amine hydrochloride
D2049-1G D2049-5G
TCIAD2049-1GEA 64 EUR
TCIAD2049-1G TCIAD2049-5G
trans-N-(6,6-Dimethyl-2-hepten-4-ynyl)-N-methyl-1-naphthylmethylamine hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
trans-N-(6,6-Dimethyl-2-hepten-4-ynyl)-N-methyl-1-naphthylmethylamine hydrochloride
Fórmula: C₂₁H₂₅N
Número MDL : MFCD00145430
Número CAS: 78628-80-5
Merck Index: 14,09156
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency