Print…
Dess-Martin periodinane 95,0 Titrimetric
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1,1-Dihydro-1,1,1-triacetoxy-1,2-benziodoxol-3(1H)-one, DMP, (1,1,1-Triacetoxy)-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3(1H)-one, Acetic acid 1,1-diacetoxy-3-oxo-1l5-ioda-2-oxa-indan-1-yl ester
D2045-1G D2045-25G D2045-5G
TCIAD2045-1GEA 43 EUR
TCIAD2045-1G TCIAD2045-25G TCIAD2045-5G
Dess-Martin periodinane 95,0 Titrimetric
Dess-Martin periodinane
Fórmula: C₁₃H₁₃IO₈
Peso Molecular: 424.15 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00130127
Número CAS: 87413-09-0
UN: 1479
ADR: 5.1 III
Merck Index: 14,02933
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %