Print…
3,4-Diacetoxybenzaldehyde ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2042-25G D2042-5G
TCIAD2042-25GEA 325 EUR
TCIAD2042-25G TCIAD2042-5G
3,4-Diacetoxybenzaldehyde ≥98.0% (por GC)
3,4-Diacetoxybenzaldehyde
Fórmula: C₁₁H₁₀O₅
Peso Molecular: 222.20 g/mol
Número MDL : MFCD00143057
Número CAS: 67727-64-4
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C