Ethyl iodoacetate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98%
CAS No.: 623-48-3
Molecular Formula: ICH2CO2CH2CH3
Formula Weight: 214
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.503
Boiling Point: 179-180°
Beilstein Reference: 741934
UN No.: 2927
MDL No.: MFCD00001081
Fórmula:
C₄H₇IO₂ Ponto de ebulição: 179…180 °C Densidade: 1,81 Ponto de Inflamação: 76 °C (169 °F) |
Número MDL :
MFCD00001081 Número CAS: 623-48-3 EINECS: 210-796-3 UN: 2927 ADR: 6.1,II |