Print…
Diphenyl (2,3-dihydro-2-thioxo-3-benzoxazolyl)phosphonate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (2,3-Dihydro-2-thioxo-3-benzoxazolyl)phosphonic Acid Diphenyl Ester, DBOP
D2038-25G D2038-5G
TCIAD2038-25GEA 276 EUR
TCIAD2038-25G TCIAD2038-5G
Diphenyl (2,3-dihydro-2-thioxo-3-benzoxazolyl)phosphonate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Diphenyl (2,3-dihydro-2-thioxo-3-benzoxazolyl)phosphonate
Fórmula: C₁₉H₁₄NO₄PS
Peso Molecular: 383.36 g/mol
Número MDL : MFCD00142793
Número CAS: 111160-56-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 81.0 to 86.0 deg-C