Print…
1,1-Diethylguanidine sulphate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
D2035-25G D2035-5G
TCIAD2035-25GEA 362 EUR
TCIAD2035-25G TCIAD2035-5G
1,1-Diethylguanidine sulphate ≥98.0% (por análise titulométrica)
1,1-Diethylguanidine sulphate
Fórmula: C₅H₁₃N₃
Número MDL : MFCD00035597
Número CAS: 77297-00-8
EINECS: 278-660-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency