Print…
2,2-Di(2-tetrahydrofuryl)propane ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2034-25ML D2034-500ML D2034-100ML
TCIAD2034-25MLEA 45 EUR
TCIAD2034-25ML TCIAD2034-500ML TCIAD2034-100ML
2,2-Di(2-tetrahydrofuryl)propane ≥96.0% (por GC)
2,2-Di(2-tetrahydrofuryl)propane
Fórmula: C₁₁H₂₀O₂
Ponto de ebulição: 146°C
Ponto de Inflamação: 95°C
Número MDL : MFCD00142763
Número CAS: 89686-69-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b2ada96028580f31f86cfaa261e570c029d1b7f&vid=2b2ada96028580f31f86cfaa261e570c029d1b7f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 % (total of isomer)