Print…
Ethyl iodoacetate 98% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
222190100 222190500 222192500
ACRO222190100EA 50.7 EUR
ACRO222190100 ACRO222190500 ACRO222192500
Ethyl iodoacetate 98% estabilizada
Ethyl iodoacetate
Fórmula: C₄H₇IO₂
Ponto de ebulição: 179…180 °C (760 mmHg)
Densidade: 1,8 g/cm³
Ponto de Inflamação: 76 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001081
Número CAS: 623-48-3
EINECS: 210-796-3
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance Clear light yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5025 to 1.5055 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer copper