Print…
Ethyl-3,3-diethoxyacrylate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 3,3-Diethoxyacrylic Acid Ethyl Ester
D2006-25G D2006-5G
TCIAD2006-25GEA 505 EUR
TCIAD2006-25G TCIAD2006-5G
Ethyl-3,3-diethoxyacrylate ≥95.0% (por GC)
Ethyl-3,3-diethoxyacrylate
Fórmula: C₉H₁₆O₄
Ponto de ebulição: 132°C
Ponto de Inflamação: 102°C
Número MDL : MFCD00012220
Número CAS: 32002-24-7
EINECS: 250-890-1
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %