Print…
3,5-Di-tert-butylsalicylic acid ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3,5-Bis-tert-butylsalicylic acid, 3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzoic Acid
D1947-25G D1947-500G
TCIAD1947-25GEA 27 EUR
TCIAD1947-25G TCIAD1947-500G
3,5-Di-tert-butylsalicylic acid ≥95.0% (por análise titulométrica)
3,5-Di-tert-butylsalicylic acid
Fórmula: C₁₅H₂₂O₃
Número MDL : MFCD00059058
Número CAS: 19715-19-6
EINECS: 243-246-6
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 159.0 to 166.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
Water max. 5.0 %