Print…
2,4-Dimethyl-2,4-pentanediol ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
D1946-25ML D1946-5ML
TCIAD1946-25MLEA 963 EUR
TCIAD1946-25ML TCIAD1946-5ML
2,4-Dimethyl-2,4-pentanediol ≥96.0% (por GC)
2,4-Dimethyl-2,4-pentanediol
Fórmula: C₇H₁₆O₂
Ponto de ebulição: 100°C
Ponto de Inflamação: 85°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00012306
Número CAS: 24892-49-7
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %