Print…
N-(3-Dimethylaminopropyl)methacrylamide ≥98.0% (por GC) estabilizado
Fornecedor: TCI
Atenção
Estabilização: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
D1919-25G D1919-500G D1919-100G
TCIAD1919-25GEA 16 EUR
TCIAD1919-25G TCIAD1919-500G TCIAD1919-100G
N-(3-Dimethylaminopropyl)methacrylamide ≥98.0% (por GC) estabilizado
N-(3-Dimethylaminopropyl)methacrylamide
Fórmula: C₉H₁₈N₂O
Ponto de ebulição: 130°C
Ponto de Inflamação: 140°C
Número MDL : MFCD00038359
Número CAS: 5205-93-6
EINECS: 226-002-3
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Bromination Method) min. 97.0 %