1,3-Diaminoguanidine hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
N,N'-Diaminoguanidine monohydrochloride
D1912-25G
D1912-5G
TCIAD1912-25GEA
51
EUR
TCIAD1912-25G
TCIAD1912-5G
1,3-Diaminoguanidine hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
1,3-Diaminoguanidine hydrochloride
Fórmula:
CH₇N₅ Peso Molecular: 125.56 g/mol |
Número MDL :
MFCD00012948 Número CAS: 36062-19-8 EINECS: 252-854-0 |
|
Especificações dos Resultados do Teste
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Water | very faint turbidity |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...