Print…
4,4'-Dibromotriphenylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D1910-5G D1910-1G
TCIAD1910-5GEA 131 EUR
TCIAD1910-5G TCIAD1910-1G
4,4'-Dibromotriphenylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4,4'-Dibromotriphenylamine
Fórmula: C₁₈H₁₃Br₂N
Número MDL : MFCD00060104
Número CAS: 81090-53-1