Print…
1,3-Diiodopropane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
238414-100G 238414-25G
SIAL238414-100GEA 625 EUR
SIAL238414-100G SIAL238414-25G
1,3-Diiodopropane, Sigma-Aldrich®
1,3-Diiodopropane
Fórmula: C₃H₆I₂
Ponto de ebulição: 228 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –20 °C
Densidade: 2,59617 g/cm³ (4 °C)
Número MDL : MFCD00001097
Número CAS: 627-31-6
EINECS: 210-993-4