Print…
Ethyl-4,4-imethyl-3-oxovalerate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Ethyl 4,4-dimethyl-3-oxopentanoate, Ethyl Pivaloylacetate, 4,4-Dimethyl-3-oxovaleric Acid Ethyl Ester, Pivaloylacetic Acid Ethyl Ester
D1891-25ML D1891-5ML
TCIAD1891-25MLEA 195 EUR
TCIAD1891-25ML TCIAD1891-5ML
Ethyl-4,4-imethyl-3-oxovalerate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-4,4-imethyl-3-oxovalerate
Fórmula: C₉H₁₆O₃
Ponto de ebulição: 88°C
Ponto de Inflamação: 78°C
Número MDL : MFCD00042886
Número CAS: 17094-34-7
EINECS: 241-162-4
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %