Print…
4,6-Diaminoresorcinol dihydrochloride ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4,6-Dihydroxy-1,3-phenylenediamine Dihydrochloride, 4,6-Diaminobenzene-1,3-diol dihydrochloride
D1888-25G D1888-5G
TCIAD1888-25GEA 276 EUR
TCIAD1888-25G TCIAD1888-5G
4,6-Diaminoresorcinol dihydrochloride ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
4,6-Diaminoresorcinol dihydrochloride
Fórmula: C₆H₈N₂O₂
Número MDL : MFCD00143239
Número CAS: 16523-31-2
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency