Print…
Pentasodium diethylenetriaminepentaacetate ∼40% ∼1.0 mol/L em água
Fornecedor: TCI
D1870-25G D1870-500G
TCIAD1870-25GEA 16 EUR
TCIAD1870-25G TCIAD1870-500G
Pentasodium diethylenetriaminepentaacetate ∼40% ∼1.0 mol/L em água
Pentasodium diethylenetriaminepentaacetate
Fórmula: C₁₄H₂₃N₃O₁₀
Número MDL : MFCD00051016
Número CAS: 140-01-2
EINECS: 205-391-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=145eff48412750378428a6ac86ccc7a72253ea69&vid=06206f7accf858111ecc285338f356bf0b0187c3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Concentration (Chelometric Method)unit2 38.0 to 41.8 w/w%