Print…
3-(Diethylamino)pyrrolidine ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: N,N-Diethylpyrrolidin-3-amine
D1857-25G D1857-5G
TCIAD1857-25GEA 957 EUR
TCIAD1857-25G TCIAD1857-5G
3-(Diethylamino)pyrrolidine ≥98.0% (por análise titulométrica)
3-(Diethylamino)pyrrolidine
Fórmula: C₈H₁₈N₂
Ponto de ebulição: 84°C
Número MDL : MFCD02184351
Número CAS: 20984-81-0
UN: 2735
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %