Print…
4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2(5H)-furanone ∼14% ∼1.2 mol/L em propilenoglicol
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Hydroxy-4,5-dimethylfuran-2(5H)-one, 4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one
D1851-25ML D1851-5ML
TCIAD1851-25MLEA 145 EUR
TCIAD1851-25ML TCIAD1851-5ML
4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2(5H)-furanone ∼14% ∼1.2 mol/L em propilenoglicol
4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2(5H)-furanone
Fórmula: C₆H₈O₃
Ponto de Inflamação: 104°C
Número MDL : MFCD00059957
Número CAS: 28664-35-9
EINECS: 249-136-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=973c2307ff403e430187698275369d36bc00706f&vid=89d0faea43e5c7ef2a0ec5a3f10fe592642b029e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Concentration (Neutralization titration) 13.0 to 15.0 w/w%