Print…
N,N-Dimethyltetradecylamine ≥90.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D1844-25ML D1844-500ML
TCIAD1844-25MLEA 16 EUR
TCIAD1844-25ML TCIAD1844-500ML
N,N-Dimethyltetradecylamine ≥90.0% (por GC)
N,N-Dimethyltetradecylamine
Fórmula: C₁₆H₃₅N
Ponto de ebulição: 148°C
Ponto de Inflamação: 131°C
Número MDL : MFCD00053736
Número CAS: 112-75-4
EINECS: 204-002-4
UN: 2735
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %