Print…
Ethylene glycolbis(3-aminopropyl)ether ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1,2-Bis(3-aminopropoxy)ethane
D1840-25ML D1840-5ML D1840-500ML
TCIAD1840-25MLEA 22 EUR
TCIAD1840-25ML TCIAD1840-5ML TCIAD1840-500ML
Ethylene glycolbis(3-aminopropyl)ether ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Ethylene glycolbis(3-aminopropyl)ether
Fórmula: C₈H₂₀N₂O₂
Peso Molecular: 176.26 g/mol
Ponto de ebulição: 96°C
Número MDL : MFCD00059938
Número CAS: 2997-01-5
EINECS: 221-067-4
UN: 3267
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %