Print…
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-methyl-L-alanine sesquihydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: α-Methyl-L-β-3,4-Dihydroxyphenylalanine, alpha-Methyl-L-DOPA, Methyldopa
D1817-25G D1817-5G
TCIAD1817-25GEA 144 EUR
TCIAD1817-25G TCIAD1817-5G
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-methyl-L-alanine sesquihydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-methyl-L-alanine sesquihydrate
Fórmula: C₁₀H₁₃NO₄
Peso Molecular: 211.22 g/mol
Número MDL : MFCD00004186
Número CAS: 555-30-6
EINECS: 209-089-2
Merck Index: 14,06055
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D -12.5 to -14.5 deg (C=1, H2O)
Solubility in hot Water almost transparency